missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rupatadine N-oxide, TRC

Artikelnummer. 30410842
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410842 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR7016605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rupatadine N-oxide
CAS 1704730-21-1
Molekylær formel C26 H26 Cl N3 O
Mængde 5 mg
Synonym Rupatadine N-Oxide (5-Methylpyridine N-Oxide)
InChI formel InChI=1S/C26H26ClN3O/c1-18-13-19(17-30(31)15-18)16-29-11-8-20(9-12-29)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-28-26(21)25/h2-3,6-7,10,13-15,17H,4-5,8-9,11-12,16H2,1H3
SMIL Cc1cc(CN2CCC(=C3c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35)CC2)cn(=O)c1
IUPAC navn 3-[[4-(13-chloro-4-azatricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3,5,7,12,14-hexaen-2-ylidene)piperidin-1-yl]methyl]-5-methylpyridine 1-oxide
Molekylvægt (g/mol) 431.957
Formel vægt 431.176
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.