Få mere at vide
Rupatadine Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rupatadine Fumarate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26ClN3.C4H4O4/c1-18-13-19(16-28-15-18)17-30-11-8-20(9-12-30)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-29-26(21)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-7,10,13-16H,4-5,8-9,11-12,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| Formel vægt | 531.1925 |
| Procent renhed | >95% |