Få mere at vide
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini og Midi Horisontal Gel System Pakker PROMO
Artikelnummer. 15391357 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
KOMPLET Pakke
KONVERTER Pakke
STANDARD pakke
Model-:
MIDI
MINI
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15391357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
runVIEW er designet til størrelsesfraktionering i realtid og genvinding af nukleinsyrer. runVIEW kan maksimere effektiviteten af DNA-genvinding fra EtBr og SYBR farvede geler ved at minimere antallet af trin involveret i post-elektroforetisk oprensning.
  • Bærbar, justerbar blå lys illuminator udsigtsplatform kan bruges med SUB-GEL Mini og SUB-GEL Midi elektroforesetanke
  • bluVIEW emissionsfilterlåg med indbygget udsugningsventilator muliggør kondensfri visning af blåt lys fluorescerende farvede 70 mm eller 100 mm brede agarosegeler
  • Blåt lys er helt sikkert og resulterer i forbedret kloningseffektivitet sammenlignet med UV
Tre typer pakker tilgængelige:
  • runVIEW™ CONVERTER pakke inkluderer runVIEW™ justerbar udsigtsplatform og bluVIEW Mini- eller Midi-emissionsfilterlåg (gør det muligt at konvertere standard SUB-GEL Mini- eller SUB-GEL Midi-tanke til elektroforese i realtid)
  • runVIEW™ STANDARD pakke inkluderer runVIEW™ justerbar udsigtsplatform og runVIEW™ SUB-GEL Mini eller Midi tank
  • runVIEW™ COMPLETE pakken inkluderer STANDARD pakke i Mini eller Midi format med strømforsyning
Specifications
Oversigt Anvendelser: Uddannelse - ideel til hurtig kontrol af lave og mellemstore antal prøver efter PCR og kloning
Type KONVERTER Pakke
Inkluderer runVIEWTM udsigtsplatform og bluVIEW låg (til brug med Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit)
Model- MINI