Få mere at vide
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini og Midi Horisontal Gel System Pakker PROMO
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
KOMPLET Pakke
KONVERTER Pakke
STANDARD pakke
Model-:
MIDI
MINI
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bærbar, justerbar blå lys illuminator udsigtsplatform kan bruges med SUB-GEL Mini og SUB-GEL Midi elektroforesetanke
- bluVIEW emissionsfilterlåg med indbygget udsugningsventilator muliggør kondensfri visning af blåt lys fluorescerende farvede 70 mm eller 100 mm brede agarosegeler
- Blåt lys er helt sikkert og resulterer i forbedret kloningseffektivitet sammenlignet med UV
- runVIEW™ CONVERTER pakke inkluderer runVIEW™ justerbar udsigtsplatform og bluVIEW Mini- eller Midi-emissionsfilterlåg (gør det muligt at konvertere standard SUB-GEL Mini- eller SUB-GEL Midi-tanke til elektroforese i realtid)
- runVIEW™ STANDARD pakke inkluderer runVIEW™ justerbar udsigtsplatform og runVIEW™ SUB-GEL Mini eller Midi tank
- runVIEW™ COMPLETE pakken inkluderer STANDARD pakke i Mini eller Midi format med strømforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Anvendelser: Uddannelse - ideel til hurtig kontrol af lave og mellemstore antal prøver efter PCR og kloning |
| Type | STANDARD pakke |
| Inkluderer | runVIEWTM udsigtsplatform og runVIEW SUB-GEL Mini System |
| Model- | MINI |