Få mere at vide
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini og Midi Horisontal Gel System Pakker PROMO
Artikelnummer. 15301367 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
COMPLETE Pakke
KONVERTER Pakke
STANDARD pakke
Model-:
MIDI
MINI
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Model- unitSize
15301367 KONVERTER Pakke MIDI Hver
15391357 KONVERTER Pakke MINI Hver
15321367 STANDARD pakke MINI Hver
15331367 STANDARD pakke MIDI Hver
15351367 COMPLETE Pakke MIDI Hver
15341367 COMPLETE Pakke MINI Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15301367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 DKK
    3023.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.46 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
runVIEW er designet til størrelsesfraktionering i realtid og genvinding af nukleinsyrer. runVIEW kan maksimere effektiviteten af DNA-genvinding fra EtBr og SYBR farvede geler ved at minimere antallet af trin involveret i post-elektroforetisk oprensning.
  • Bærbar, justerbar blå lys illuminator udsigtsplatform kan bruges med SUB-GEL Mini og SUB-GEL Midi elektroforesetanke
  • bluVIEW emissionsfilterlåg med indbygget udsugningsventilator muliggør kondensfri visning af blåt lys fluorescerende farvede 70 mm eller 100 mm brede agarosegeler
  • Blåt lys er helt sikkert og resulterer i forbedret kloningseffektivitet sammenlignet med UV
Tre typer pakker tilgængelige:
  • runVIEW™ CONVERTER pakke inkluderer runVIEW™ justerbar udsigtsplatform og bluVIEW Mini- eller Midi-emissionsfilterlåg (gør det muligt at konvertere standard SUB-GEL Mini- eller SUB-GEL Midi-tanke til elektroforese i realtid)
  • runVIEW™ STANDARD pakke inkluderer runVIEW™ justerbar udsigtsplatform og runVIEW™ SUB-GEL Mini eller Midi tank
  • runVIEW™ COMPLETE pakken inkluderer STANDARD pakke i Mini eller Midi format med strømforsyning
Tekniske data
Oversigt Anvendelser: Uddannelse - ideel til hurtig kontrol af lave og mellemstore antal prøver efter PCR og kloning
Type KONVERTER Pakke
Inkluderer runVIEWTM udsigtsplatform og bluVIEW låg (til brug med Sub-Gel Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit)
Model- MIDI