Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
Artikelnummer. 15833550 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15833550 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15833550 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4335613
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den koncentrerede Running Buffer bruges til elektroforese på Applied Biosystems ™3730 og 3730XL DNA-analysatorer.
The concentrated Running Buffer is used for electrophoresis on Applied Biosystems™ 3730 and 3730xl DNA Analyzers.
Note: For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Løbende buffer
Koncentration 10 X
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator
Til brug med (applikation) Standard sekvensering
Produkttype 3730 Løbende buffer
Mængde 500 ml
Form Væske