Få mere at vide
Macherey Nagel X100 Round filter MN GF-3, D=27cm .
Brand:  Macherey Nagel 413027
X100 Round filter MN GF-3, D=27cm .
Produktkode 10002771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5055.00 DKK
    4047.52 DKK / Pakke med 100
    Spare 1007.48 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Tilføj til indkøbskurv