Få mere at vide
Macherey Nagel X100 Round filter MN 640 mf, D=9,0cm .
Brand:  Macherey Nagel 208009
X100 Round filter MN 640 mf, D=9,0cm .
Produktkode 10003191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 DKK
    179.11 DKK / Pakke med 100
    Spare 1.89 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Tilføj til indkøbskurv