Få mere at vide
Rumensyre (~80%), TRC
Artikelnummer. 30137982
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137982 25 mg
30136461 50 mg
17908134 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70159025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2540-56-9
Molekylær formel C18 H32 O2
Molekylvægt (g/mol) 280.45
Synonym 9,11-Octadecadienoic acid, (E,Z)- (8CI), (9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, (9Z,11E)-Octadecadienoic acid, 9-cis,11-trans-Linoleic acid, 9-cis,11-trans-Octadecadienoic acid, 9Z,11E-Octadecadienoic acid, Bovinic acid, Rumenic acid, cis-9,trans-11 Conjugated linoleic acid, cis-9,trans-11-Octadecadienoic acid, trans-11-cis-9-Octadecadienoic acid, 9,11-Octadecadienoic acid, (9Z,11E)-, Rumenic Acid
IUPAC navn (9Z,11E)-oktadeka-9,11-dienosyre
SMIL CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rumenic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
Formel vægt 280.2402