Få mere at vide
Fisherbrand™ Herskere
Artikelnummer. p-8014003 Shop alle Fisherbrand produkter
Skala Type:
Metrisk
Metrisk og engelsk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12979074
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i hvid plast.
  • 6 mm tyk og 25 mm bred
  • 1 meter lang
  • Folie trykt i sort
Tekniske data
Produkttype Lineal
Farve Hvid
Længde (metrisk) 1 m
Skala Type Metrisk og engelsk
Tykkelse 6 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Materiale Plast