Få mere at vide
Fisherbrand™ Herskere
Artikelnummer. 12989074 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Skala Type:
Metrisk
Metrisk og engelsk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skala Type Pakningsstørrelse
12989074 Metrisk Pakke med 10
12979074 Metrisk og engelsk Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12989074
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i hvid plast.
  • 6 mm tyk og 25 mm bred
  • 1 meter lang
  • Folie trykt i sort
Tekniske data
Produkttype Lineal
Farve Hvid
Længde (metrisk) 1 m
Skala Type Metrisk
Tykkelse 6 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Materiale Plast