Få mere at vide
Fisherbrand™ Herskere
Artikelnummer. 12979074 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Skala Type:
Metrisk
Metrisk og engelsk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Skala Type unitSize
12979074 Metrisk og engelsk Pakke med 10
12989074 Metrisk Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12979074
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i hvid plast.
  • 6 mm tyk og 25 mm bred
  • 1 meter lang
  • Folie trykt i sort
Tekniske data
Produkttype Lineal
Farve Hvid
Længde (metrisk) 1 m
Skala Type Metrisk og engelsk
Tykkelse 6 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Materiale Plast