Få mere at vide
Brady™ Robust forstærket Nylon Sikkerheds hængelåse
Artikelnummer. 15603557
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Rød
Sort
Bredde (metrisk):
38 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (metrisk) unitSize
15603557 Sort 38 mm Pakke med 6
11721386 Sort 38 mm Pakke med 6
11701386 Blå 38 mm Pakke med 6
15683547 Blå 38 mm Pakke med 6
11791386 Brun 38 mm Pakke med 6
15673557 Brun 38 mm Pakke med 6
11741386 Grøn 38 mm Pakke med 6
15623557 Grøn 38 mm Pakke med 6
11751386 Orange 38 mm Pakke med 6
15633557 Orange 38 mm Pakke med 6
11701396 Lilla 38 mm Pakke med 6
15683557 Lilla 38 mm Pakke med 6
11711386 Rød 38 mm Pakke med 6
15693547 Rød 38 mm Pakke med 6
11711396 Hvid 38 mm Pakke med 6
15693557 Hvid 38 mm Pakke med 6
11731386 Gul 38 mm Pakke med 6
15613557 Gul 38 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15603557 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813595
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ Standard sikkerhedshængelåse med stålbøjle er de ultimative låse til alle sikkerheds- og sikkerhedsbehov og er præcisionsbearbejdede for bedre modstand mod manipulation.
  • Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Seks-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre manipulationsmodstand
  • Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed
  • Specielt design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Der medfølger én nøgle til hver lås
  • Nøgleholder - nøglen udløses ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket
Tekniske data
Produkttype Sikkerheds hængelåse
Alternativt varenummer SFTY HÆNGELÅS NYLON 38MM SHA SORT 6/PAC
Farve Sort
Materiale Forstærket Nylon
Oversigt Sikkerhedshængelåse - Nylon Sjækle
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 38.00 x 86.50 mm
Højde (metrisk) 86.5 mm
Højde (metrisk) sjækle 38.00 mm
Antal Pins 6
Mængde 6/kasse
Bredde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) sjækle 33 mm