Få mere at vide
Brady™ Forskellige sikkerhedshængelåse med nøgle
Artikelnummer. p-8000077
Farve:
Grøn
Gul
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11896043
Brand: Brady™ 051353
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ Sikkerhedshængelåse er de ultimative låse til alle sikkerheds- og sikkerhedsbehov og er præcisionsbearbejdede for bedre manipulationsmodstand.
  • Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Seks-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre manipulationsmodstand
  • Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed
  • Specielt design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Der medfølger én nøgle til hver lås
  • Nøgleholder - nøglen udløses ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket
Tekniske data
Produkttype Sikkerheds hængelåse
Alternativt varenummer SFTY HÆNGELÅS STÅL 38MM SHA SORT 6/PAC
Farve Sort
Materiale Forstærket Nylon
Oversigt Sikkerhedshængelåse - Standard
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Højde (metrisk) 38 mm
Højde (metrisk) sjækle 38.00 mm
Materiale (bøjle) Hærdet stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 33.00 mm