Få mere at vide
Brady™ Forskellige sikkerhedshængelåse med nøgle
Artikelnummer. 11896043 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11896043 Sort Pakke med 6
15643497 Sort Pakke med 6
11816053 Grøn Pakke med 6
15613497 Grøn Pakke med 6
11826053 Orange Pakke med 6
15633497 Orange Pakke med 6
11806053 Gul Pakke med 6
15623497 Gul Pakke med 6
11886043 Rød Pakke med 6
15693487 Rød Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11896043 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    977.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.49 DKK
    1% Slukket
Brady™ Sikkerhedshængelåse er de ultimative låse til alle sikkerheds- og sikkerhedsbehov og er præcisionsbearbejdede for bedre manipulationsmodstand.
  • Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes
  • Seks-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre manipulationsmodstand
  • Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed
  • Specielt design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion
  • Ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering
  • Der medfølger én nøgle til hver lås
  • Nøgleholder - nøglen udløses ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket
Tekniske data
Produkttype Sikkerheds hængelåse
Alternativt varenummer SFTY HÆNGELÅS STÅL 38MM SHA SORT 6/PAC
Farve Sort
Materiale Forstærket Nylon
Oversigt Sikkerhedshængelåse - Standard
Diameter (metrisk) sjækle 6.5 mm
Dimensioner (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Højde (metrisk) 38 mm
Højde (metrisk) sjækle 38.00 mm
Materiale (bøjle) Hærdet stål
Antal Pins 6
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 33.00 mm