Få mere at vide
Brady™ Robust forstærket Nylon Krop med sikkerhedshængelås i aluminium
Artikelnummer. 13445072 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Forstærket Nylon
Artikelnummer. Materiale
13445072 Forstærket Nylon
1 options
Artikelnummer. 13445072 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814122
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Brady Kompakte sikkerhedshængelåse er et letvægtssortiment af hængelåse, der egner sig til energiisoleringsprogrammer.
  • De komplimenterer Brady Sikkerhedshængelås og har de samme funktioner.
  • Unik cylinder er isoleret for at beskytte arbejdere mod stød, når nøglen indsættes, og er 5-benet præcisionsbearbejdet for mere unikke nøgleudskæringer og bedre manipulationsmodstand.
  • Reserveret, paracentrisk nøglegang giver optimal sikkerhed og det specielle design forhindrer nøglen i at blive frigivet, indtil hængelåsens bøjle er lukket.
  • Låse er kompakte og lette og modstår slag, temperatur, kemikalier og korrosion.
  • Deres ikke-ledende, ikke-gnistgivende krop har et ribbet design for lettere greb og håndtering.
  • 1 nøgle medfølger til hver lås.
  • Nøgleholder (Nøglen frigives ’ikke, før hængelåsens bøjle er forsvarligt lukket).
  • Brugerdefineret indtastning og kortlægning er tilgængelig.
  • Kontakt venligst kundeservice for Custom Key Charting.
Tekniske data
Produkttype Hængelås
Alternativt varenummer 814122
Farve Hvid
Materiale Forstærket Nylon
Oversigt Sikkerhedshængelåse - Kompakte
Diameter (engelsk) Sjækle 0,186 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 4.72 mm
Dimensioner (D x B x H) 16 x 32 x 64 mm
Dimensioner (L x B) 32 x 64 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (metrisk) 64 mm
Højde (metrisk) sjækle 25 mm
Materiale (bøjle) Aluminium
Antal Pins 5
Mængde 6 Pk.
Bredde (engelsk) 1,26 tommer.
Bredde (metrisk) 32 mm
Bredde (metrisk) sjækle 25.91 mm