Få mere at vide
Rufinamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rufinamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17) |
| Formel vægt | 238.0666 |
| Procent renhed | >95% |