Få mere at vide
Rufinamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17931156
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17931156 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17931156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3338.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Rufinamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rufinamide
CAS 106308-44-5
Analyt- eller komponentnavne Rufinamide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C10 H8 F2 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
InChI formel InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
SMIL NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
IUPAC navn 1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazol-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 238.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 238,0666 g/mol