missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rufinamide-5-Carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30425535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30425535 2.5 mg 2.5mg
30410978 5 mg -
30418929 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR7014702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1622904-99-7
Molekylær formel C10H8F2N4O
Molekylvægt (g/mol) 238.19
Synonym Rufinamide Impurity 3
IUPAC navn 3-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxamide
SMIL NC(=O)c1cnnn1Cc2c(F)cccc2F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rufinamide-5-Carboxamide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)5-16-9(10(13)17)4-14-15-16/h1-4H,5H2,(H2,13,17)
Formel vægt 238.0666
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.