Få mere at vide
Rufinamide-5-Carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rufinamide-5-Carboxamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)5-16-9(10(13)17)4-14-15-16/h1-4H,5H2,(H2,13,17) |
| Formel vægt | 238.0666 |