missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rufinamide-15N,d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rufinamide-15N,d2 |
| CAS | 1795037-48-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H6D2F2N315NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide-15N,d2, CGP 33101-15N,d2, E 2080-15N,d2, Inovelon, RUF 331-15N,d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)/i4D2,13+1 |
| SMIL | FC1=CC=CC(F)=C1C([2H])([2H])N2C=C(C([15NH2])=O)N=N2 |
| IUPAC navn | 1-[dideuterio-(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-(^{15}N)carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?