Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Rucaparib camsylate
Beskrivelse
Rucaparib camsylate is a PARP inhibitor. Chemosensitizes colorectal cancer cells to Temozolomide (Cat. No. 2706) and Topotecan (Cat. No. 4562) in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6 H-pyrrolo[4,3,2,ef][2 ]benzazepin-6-one (1 S,4 R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1 ]heptane-1-methanesulfonic acid |
| CAS | 1859053-21-6 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H18FN3O.C10H16O4S |
| Formel vægt | Observed MW: 555.66 |
| Renhed | 98% |