Få mere at vide
Rubusoside, MedChemExpress
Beskrivelse
Rubusoside is a natural sweetener and a solubilizing agent with antiangiogenic and antiallergic properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubusoside |
| CAS | 64849-39-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H50O13 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 110 mg/mL (171.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]([C@]1([H])CC2)(CCC[C@@]1(C)C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=O)[C@@]4([H])[C@]2(CC5=C)C[C@@]5(O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO)CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 642.73 |
| Formel vægt | 642.73 |
| Vis mere |