Få mere at vide
Rubrene, 99%
Artikelnummer. 10346970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346970 500 mg Glasflaske 500mg
10449060 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132385000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-51-1
Molekylær formel C42H28
Molekylvægt (g/mol) 532.67
MDL nummer MFCD00003703
InChI nøgle YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
IUPAC navn 5,6,11,12-tetraphenyltetracen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubrene
Navn note 99%
Smeltepunkt 330°C to 335°C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 05, II, 726
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 532.67
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver