Få mere at vide
Rubrene, 97%
Artikelnummer. 15430408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430408 25 g 25g
15410408 1 g 1g
15420408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53507.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532,686 g/mol
Rubrene er en organisk halvleder, der bruges i organiske lysemitterende dioder (OLED'er) og organiske felteffekttransistorer. Det bruges som sensibilisator i kemoluminesens. Det bruges også til at fremstille enkeltkrystaltransistorer. Det fungerer som et reagens til kemiluminescensforskning og til overgangsmetalkompleksligering. Yderligere bruges den som en p-type organisk halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rubrene er en organisk halvleder, der bruges i organiske lysemitterende dioder (OLED'er) og organiske felteffekttransistorer. Det bruges som sensibilisator i kemoluminesens. Det bruges også til at fremstille enkeltkrystaltransistorer. Det fungerer som et reagens til kemiluminescensforskning og til overgangsmetalkompleksligering. Yderligere bruges den som en p-type organisk halvleder.
Opløselighed
Opløselig i varm toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-51-1
Molekylær formel C42H28
Molekylvægt (g/mol) 532.686
MDL nummer MFCD00003703
InChI nøgle YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
IUPAC navn 5,6,11,12-tetraphenyltetracen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rubrene
Smeltepunkt 330 °C til 335 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1917339
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i varm toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 532.68
Procent renhed 97%