Få mere at vide
MedChemExpress Rubitecan
Artikelnummer. 16445838
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16445838 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16445838 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY13744
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Rubitecan (RFS 2000), a Camptothecin derivative, is an orally active topoisomerase I inhibitor with broad antitumor activity, and induces protein-linked DNA single-strand breaks, thereby blocking DNA and RNA synthesis in dividing cells.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 393.35 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-42-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.07%
Opløselighed DMSO : 125 mg/mL (317.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RFS 2000∣ 9-Nitrocamptothecin
Mål Topoisomerase