Description
- Letvægts, glat NBR kemikaliebeskyttelseshandsker med XG Grip belægning
- Xtra Grip-teknologi giver et sikkert greb i våde og olierede områder
- Støttemateriale af bomuldslås sikrer et højt niveau af brugerkomfort
- Flerlagskonstruktion giver mekanisk slidstyrke
- Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Blå, Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 7 |
| EN388 Standard | 3121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| Show More |