Få mere at vide
uvex Rubiflex S XG35B Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15337112 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
10
Pakningsstørrelse:
10 par
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15337112 10 Hver
17290441 7 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15337112 Leverandør uvex Leverandørnr. 6055710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 DKK
    115.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.02 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Letvægts, glat NBR kemikaliebeskyttelseshandsker Xtra Grip-teknologi for forbedret greb i våde eller olierige områder.
  • Letvægts, glat NBR kemikaliebeskyttelseshandsker med XG Grip belægning
  • Xtra Grip-teknologi giver et sikkert greb i våde og olierede områder
  • Støttemateriale af bomuldslås sikrer et højt niveau af brugerkomfort
  • Flerlagskonstruktion giver mekanisk slidstyrke
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale NBR
Farve Blå, Sort
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 3121X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKNOPT
Til brug med (applikation) Automotive, kemikaliehåndtering, laboratoriearbejde, vedligeholdelse og metalhåndtering
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex S XG35B