Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB80SZ Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15306962 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Belægningsmateriale:
NBR
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Belægningsmateriale Pakningsstørrelse
15306962 NBR Hver
1 options
Artikelnummer. 15306962 Leverandør uvex Leverandørnr. 6019101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 DKK
    392.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.05 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Støttemateriale af bomuldslås sammen med NBR-ydre gør disse handsker velegnede til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske farer. Elastisk bånd for enden af kappemanchetten hjælper med at sikre en sikker pasform.
  • Lange NBR kemikaliebeskyttelseshandsker forstærket bomuldsinterlock bæremateriale
  • NBR-belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Støttemateriale af interlock-bomuld af høj kvalitet øger bærekomforten
  • Handsker er modstandsdygtige over for en lang række kemikalier, syrer, baser, mineralolier og opløsningsmidler
  • Ergonomisk pasform med forbedret fingerfærdighed og instinkt
  • Elastisk bånd for enden af kappemanchetten hjælper med at sikre en sikker pasform
  • Ideel til applikationer i den kemiske industri, kloakkonstruktionsarbejde og byrengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 9
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock bomuld
Serie Rubiflex S NB80SZ
Længde (metrisk) 80 cm