Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB80S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lange NBR kemikaliebeskyttelseshandsker forstærket bomuldsinterlock bæremateriale
- NBR-belægning giver mekanisk slidstyrke
- Støttemateriale af interlock-bomuld af høj kvalitet øger bærekomforten
- Handsker er modstandsdygtige over for en lang række kemikalier, syrer, baser, mineralolier og opløsningsmidler
- Ergonomisk pasform med forbedret fingerfærdighed og instinkt
- Ideel til applikationer i den kemiske industri, kloakkonstruktionsarbejde og byrengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKOPT |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |