Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB80S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15356952 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15356952 10 Hver
15376952 9 Hver
15366952 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15356952 Leverandør uvex Leverandørnr. 6019002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00 DKK
    358.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Støttemateriale af bomuldslås sammen med NBR-ydre gør disse handsker velegnede til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske farer.
  • Lange NBR kemikaliebeskyttelseshandsker forstærket bomuldsinterlock bæremateriale
  • NBR-belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Støttemateriale af interlock-bomuld af høj kvalitet øger bærekomforten
  • Handsker er modstandsdygtige over for en lang række kemikalier, syrer, baser, mineralolier og opløsningsmidler
  • Ergonomisk pasform med forbedret fingerfærdighed og instinkt
  • Ideel til applikationer i den kemiske industri, kloakkonstruktionsarbejde og byrengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock bomuld
Serie Rubiflex S NB80S
Længde (metrisk) 80 cm