Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB709S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17210421 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
11
Artikelnummer.
17210421 11
1 options
Artikelnummer. 17210421 Leverandør uvex Leverandørnr. 6024711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4327.00 DKK
    422.62 DKK / 10 par
    Spare 3904.38 DKK
    90% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker med forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale, specialdesignet til fast installation på sandblæsningsmaskiner.
  • Specielle NBR-coatede handsker med bomuldsinterlock-støttemateriale
  • Forstærket, anatomisk formet manchet giver ekstra beskyttelse
  • Høj vanddampabsorption på grund af bomuldsforet
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og forskellige kemikalier
  • Specialdesignet til fast installation på sandblæsningsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
Til brug med (applikation) Sandblæsning
Køn Unisex
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex S NB709S
Længde (metrisk) 80 cm