Beskrivelse
- NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker med forlænget manchet
- Forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale giver mekanisk beskyttelse
- Modstandsdygtig over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- Ergonomisk design er behageligt og meget fleksibelt
- Silikonefri ifølge aftrykstest
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKOPT |
| Vis mere |