Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB60S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker med forlænget manchet
- Forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale giver mekanisk beskyttelse
- Modstandsdygtig over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- Ergonomisk design er behageligt og meget fleksibelt
- Silikonefri ifølge aftrykstest
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKOPT |
| Vis mere |