Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB60S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17250242 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17250242 8 -
17260242 9 -
17280242 10 10 par
17200252 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17250242 Leverandør uvex Leverandørnr. 9893055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 DKK
    275.09 DKK / 1 par
    Spare 10.91 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lange, NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker har forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske farer.
  • NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker med forlænget manchet
  • Forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale giver mekanisk beskyttelse
  • Modstandsdygtig over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
  • Ergonomisk design er behageligt og meget fleksibelt
  • Silikonefri ifølge aftrykstest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, kommunal rengøring, sandblæsning og kloakbyggeri
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex S NB60S