Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB60S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17200252 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Artikelnummer. 17200252
Brand: uvex 9893199
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lange, NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker har forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske farer.
  • NBR-belagte kemikaliebeskyttelseshandsker med forlænget manchet
  • Forstærket bomuldsinterlock-støttemateriale giver mekanisk beskyttelse
  • Modstandsdygtig over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
  • Ergonomisk design er behageligt og meget fleksibelt
  • Silikonefri ifølge aftrykstest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, kommunal rengøring, sandblæsning og kloakbyggeri
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex S NB60S