Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB35SF sikkerhedshandske
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Beskrivelse
- God varme/kulde isolering på håndfladen
- Slid- og skæremodstand
- Ergonomisk pasform
- Høj fleksibilitet
- Fremragende mekaniske egenskaber
- God modstandsdygtighed over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- Høj vanddampabsorption på grund af bomuldsforet
- Fuldt belagt
- Sandwichfor på håndflade, manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN: 388 (2 1 2 1 X) |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld, Fleece, NBR |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 8 |