Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB35SF sikkerhedshandske
Artikelnummer. 17797609 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17797609 9
17787609 8
17707619 10
17717619 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17797609 Leverandør uvex Leverandørnr. 6020909
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Den komfortable NBR sikkerhedshandske, sømløst coatet i et forstærket design, med kemisk og slidstyrke.
  • God varme/kulde isolering på håndfladen
  • Slid- og skæremodstand
  • Ergonomisk pasform
  • Høj fleksibilitet
  • Fremragende mekaniske egenskaber
  • God modstandsdygtighed over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
  • Høj vanddampabsorption på grund af bomuldsforet
  • Fuldt belagt
  • Sandwichfor på håndflade, manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN: 388 (2 1 2 1 X)
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Bomuld, Fleece, NBR
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 9