Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB35S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15303463 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
9
11
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15303463 9 Hver
15383453 11 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15303463 Leverandør uvex Leverandørnr. 9889121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 DKK
    115.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.89 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støttemateriale af bomuldslås sammen med NBR-ydre gør disse handsker velegnede til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske farer.
  • Lange NBR kemikaliebeskyttelseshandsker forstærket bomuldsinterlock bæremateriale
  • NBR-belægning giver mekanisk slidstyrke
  • Støttemateriale af interlock-bomuld af høj kvalitet øger bærekomforten
  • Handsker er modstandsdygtige over for en lang række kemikalier, syrer, baser, mineralolier og opløsningsmidler
  • Ergonomisk pasform med forbedret fingerfærdighed og instinkt
  • Ideel til applikationer i den kemiske industri, kloakkonstruktionsarbejde og byrengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 9
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKNOPT
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock bomuld
Serie Rubiflex S NB35S
Længde (metrisk) 35 cm