Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB35B Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17250411 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
Pakningsstørrelse:
10 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17250411 6 10 par
1 options
Artikelnummer. 17250411 Leverandør uvex Leverandørnr. 6022406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    925.78 DKK / 10 par
    Spare 79.22 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Lette, glatte NBR kemikaliebeskyttelseshandsker giver beskyttelse mod en lang række kemiske og mekaniske risici. Handsker tilbyder et højt niveau af taktil følsomhed for at gøre dem kompatible med touch-skærme.
  • Letvægts, glat NBR kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Fuldt belagt med NBR-belægning, ca. 0,40 mm tyk
  • Interlock-bomuldsstøttemateriale af høj kvalitet øger brugerkomforten
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
  • Forbedret greb i fugtige eller våde områder
  • Velegnet til betjening af berøringsskærme og fødevareforarbejdning
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKNOPT
Til brug med (applikation) Automotive, kemikaliehåndtering, fødevareforarbejdning, laboratoriearbejde og maling
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex S NB35B
Længde (metrisk) manchet 35 cm