Beskrivelse
- NBR-belagte sikkerhedshandsker med forstærket bomuldsinterlock støttemateriale
- Tyk, forstærket foring giver isolering til termisk beskyttelse
- Modstandsdygtig over for en række kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- Velegnet til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og forskellige mekaniske risici
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKNOPT |
| Show More |