Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB27S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17230242 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17230242 8 -
17270242 9 -
17240252 10 -
17240242 11 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17230242 Leverandør uvex Leverandørnr. 9893002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    1031.58 DKK / 10 par
    Spare 88.42 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerne er fuldt belagt med NBR for kemikalieresistens og har en højkvalitets bomuldsinterlock-foring, der giver varmeisolering for øget mekanisk beskyttelse.
  • NBR-belagte sikkerhedshandsker med forstærket bomuldsinterlock støttemateriale
  • Tyk, forstærket foring giver isolering til termisk beskyttelse
  • Modstandsdygtig over for en række kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
  • Velegnet til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og forskellige mekaniske risici
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKNOPT
Til brug med (applikation) Automotive, kemikaliehåndtering, fødevareforarbejdning, maskindrift, metalarbejde og sandblæsning
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex S NB27S
Længde (metrisk) 27 cm