Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB27B Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17230421 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17230421 7
15347002 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17230421 Leverandør uvex Leverandørnr. 6027107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 DKK
    883.81 DKK / 10 par
    Spare 73.19 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget lette, glatte NBR kemikaliebeskyttelseshandsker giver beskyttelse mod en lang række kemiske og mekaniske risici. Handsker tilbyder et højt niveau af taktil følsomhed for at gøre dem kompatible med touch-skærme.
  • Meget lette, glatte NBR kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Fuldt belagt med NBR-belægning, ca. 0,40 mm tyk
  • Interlock-bomuldsstøttemateriale af høj kvalitet øger brugerkomforten
  • Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
  • Forbedret greb i fugtige eller våde områder
  • Velegnet til betjening af berøringsskærme og fødevareforarbejdning
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKNOPT
Til brug med (applikation) Automotive, kemikaliehåndtering, fødevareforarbejdning, laboratoriearbejde og maling
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Interlock bomuld
Serie Rubiflex S NB27B
Længde (metrisk) manchet 27 cm