Få mere at vide
Descrizione
- Meget lette, glatte NBR kemikaliebeskyttelseshandsker
- Fuldt belagt med NBR-belægning, ca. 0,40 mm tyk
- Interlock-bomuldsstøttemateriale af høj kvalitet øger brugerkomforten
- Modstandsdygtig over for fedt, mineralske olier og en lang række kemikalier
- Forbedret greb i fugtige eller våde områder
- Velegnet til betjening af berøringsskærme og fødevareforarbejdning
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
Specifica
Specifica
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| EN388 Standard | 2111X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | JKNOPT |
| Til brug med (applikation) | Automotive, kemikaliehåndtering, fødevareforarbejdning, laboratoriearbejde og maling |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?