Få mere at vide
Buerkle™ Rubiflex beskyttelseshandsker
Artikelnummer. p-7084534 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
37 cm
60 cm
Handske manchet stil:
Kort Gauntlet
Lang Guantlet
Pakningsstørrelse:
1 par
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 15398076
Brand: Buerkle™ 25070002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Rubiflex beskyttelseshandsker– med kort eller lang kappe. Sikkert arbejde med fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler og mange syrer og baser.
  • Beskyttelseshandsker med kort eller lang gaffel
  • Til fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler og mange syrer og baser
  • Fremstillet af nitrilgummi
  • Meget fleksibel, blød at røre ved
  • Høj slid- og skæremodstand
  • Komfortabelt bomuldsinterlock indvendigt
  • Til standard EN 374
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 374
Farve Grøn
Materiale Nitrilgummi
Produkttype Beskyttelseshandsker
Til brug med (applikation) Håndtering af fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler, mange syrer og alkalier
Handske manchet stil Kort Gauntlet
Foring Bomuld
Modstandsdygtig overfor Slid og snitsår
Længde (metrisk) 37 cm