Få mere at vide
Buerkle™ Rubiflex beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 15398076 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
37 cm
60 cm
Handske manchet stil:
Kort Gauntlet
Lang Guantlet
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Handske manchet stil Pakningsstørrelse
15398076 37 cm Kort Gauntlet 1 par
11971641 60 cm Lang Guantlet 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 15398076 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 25070002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 DKK
    261.57 DKK / 1 par
    Spare 12.43 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Rubiflex beskyttelseshandsker– med kort eller lang kappe. Sikkert arbejde med fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler og mange syrer og baser.
  • Beskyttelseshandsker med kort eller lang gaffel
  • Til fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler og mange syrer og baser
  • Fremstillet af nitrilgummi
  • Meget fleksibel, blød at røre ved
  • Høj slid- og skæremodstand
  • Komfortabelt bomuldsinterlock indvendigt
  • Til standard EN 374
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 374
Farve Grøn
Materiale Nitrilgummi
Produkttype Beskyttelseshandsker
Til brug med (applikation) Håndtering af fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler, mange syrer og alkalier
Handske manchet stil Kort Gauntlet
Foring Bomuld
Modstandsdygtig overfor Slid og snitsår
Længde (metrisk) 37 cm