Beskrivelse
- Beskyttelseshandsker med kort eller lang gaffel
- Til fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler og mange syrer og baser
- Fremstillet af nitrilgummi
- Meget fleksibel, blød at røre ved
- Høj slid- og skæremodstand
- Komfortabelt bomuldsinterlock indvendigt
- Til standard EN 374
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 374, CE |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Grøn |
| Udvendig finish | NBR |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Produkttype | Beskyttelseshandsker |
| Finger stil | 5 fingre |
| Til brug med (applikation) | Sikkert arbejde med fedtstoffer, mineralolier, opløsningsmidler og mange syrer og alkalier |
| Handske manchet stil | Lang Guantlet |
| Mængde | Par |
| Vis mere |