Få mere at vide
uvex Rubiflex NB60SZ Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17210411 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17210411 11 -
17200411 9 10 par
17290242 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17210411 Leverandør uvex Leverandørnr. 6018062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    324.71 DKK / 1 par
    Spare 14.29 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fuld NBR-belægning forstærket med bomuldsinterlock-støttemateriale til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske risici. Elastik på handskemanchetten giver yderligere beskyttelse ved at forhindre farer i at trænge ind i handsken.
  • Kemikaliebeskyttelseshandske med forlænget længde med forstærket bomuldsinterlock-for
  • Bomuldsforing hjælper med at absorbere vanddamp
  • Ekstra elastisk krave ved ende af handsken
  • Modstandsdygtig over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
  • Velegnet til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og mekaniske risici (f.eks. varme)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Manchet materiale Elastik
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
Til brug med (applikation) Kemikaliehåndtering, afløbskonstruktion og kommunal rengøring
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex NB60SZ
Længde (metrisk) 60 cm