Få mere at vide
uvex Rubiflex NB27 sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 17230252 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17230252 10 -
17220252 9 10 par
17210252 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17230252 Leverandør uvex Leverandørnr. 9893289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 DKK
    687.64 DKK / 10 par
    Spare 59.36 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerne har en speciel NBR-belægning og fuld bomuldsinterlock-for for et sikkert greb i fugtige, olierede eller fedtede arbejdsmiljøer.
  • NBR-belagte sikkerhedshandsker med interlock-for i bomuld
  • Slidstærke, holdbare handsker er meget fleksible
  • Ideel til hårde opgaver i fugtige, olierede eller fedtede arbejdsmiljøer
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Orange
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 3111X
Til brug med (applikation) Inspektion, vedligeholdelse, metalbearbejdning, maling og reparationer
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Serie Rubiflex NB27
Længde (metrisk) 27 cm