Description
- NBR-belagte sikkerhedshandsker med interlock-for i bomuld
- Slidstærke, holdbare handsker er meget fleksible
- Ideel til hårde opgaver i fugtige, olierede eller fedtede arbejdsmiljøer
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | NBR |
| Farve | Orange |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 3111X |
| Til brug med (applikation) | Inspektion, vedligeholdelse, metalbearbejdning, maling og reparationer |
| Show More |